Z183598
Cryo-apron®
size 24 in. × 36 in.
About This Item
Código UNSPSC:
46181501
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
TempShield CA36
tamaño
24 in. × 36 in.
Descripción general
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
Información legal
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)