Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
Z180181
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
Luer tip and flow-regulator valve, 0 to 1mm adjustable bore, PTFE
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
material
PTFE
manufacturer/tradename
Ace Glass 583763
technique(s)
LPLC: suitable
General description
La unión cónica poco profunda del extremo superior reduce al mínimo la mezcla debajo del disco de soporte (incluido) del relleno de PE. Todos los adaptadores tienen un Ace Thred #50 e incluyen una junta tórica FETFE®.
Legal Information
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.