Documentos clave
Z179825
Supelco
Michel-Miller column stopper
Ace-Thred for #25
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
manufacturer/tradename
Ace Glass 580325
technique(s)
LPLC: suitable
fitting
Ace-Thred for #25
General description
Para usar en cada extremo de una columna cromatográfica con Ace-Threds. Realiza un sellado a prueba de escapes sin necesidad de juntas tóricas.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)