Z178136
Scienceware® polypropylene Buchner funnel
capacity 75 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H14601-0000
capacidad
75 mL
placa diám.
55 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Steam autoclavable at 250°F (121°C). Molded two-piece construction; snaps together for vacuum seal. Perforated filter plate which supports filter paper of your choice.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)