Z170062
Economical neoprene dry-box gloves
size 9, port size 8 in.
Sinónimos:
Neoprene Dry-Box Gloves
About This Item
Productos recomendados
Materiales
neoprene
tamaño
9
esterilidad
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
envase
pkg of 1 pair
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Parámetros
3000 psi tensile strength (approx)
L × grosor
27 in. × 0.015 in.
puerto tamaño
8 in.
color
black
Descripción general
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)