Z168874
Scissor-handle forceps
Kelly hemostatic, curved, L 6 1/4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
etiqueta
C
envase
pack of 1 ea
Longitud
6 1/4 in.
Descripción general
with box-lock joint and serrated jaws
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)