Documentos clave
Z146854
Sigma-Aldrich
Check valve
stainless steel valve, EPR O-ring
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
EPR O-ring
stainless steel valve
Parámetros
-65-300 °F temp. range
Descripción general
Adhiera un válvula de retención a la salida de un regulador para prevenir el flujo de retroceso de gas dentro del regulador y el cilindro. Accesorios NPT hembra de ¼″ x ¼″. Presión máxima: 3000 psig.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)