Documentos clave
Z136158
Sigma-Aldrich
Scienceware® heavy-duty pail
capacity 15 L (15.4 qt)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
Bel-Art
Al × D.I.
13 in. × 11 in.
capacidad
15 L (15.4 qt)
Descripción general
PE with large pour spout. Has recessed bottom for better grip while pouring. Graduated inside in L.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)