Documentos clave
Z123072
Krytox® 240AC lubricant
pkg of 2 oz
Sinónimos:
Krytox Lubricant
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
envase
pkg of 2 oz
fabricante / nombre comercial
Du Pont
Descripción general
Krytox®240AC lubricant is a fluorinated grease and is a multi-purpose lubricant.
Aplicación
Krytox® 240AC lubricant is suitable for use in lubricating ground glassjoints and process valves.
Información legal
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Applications of FTIR in the identification of foreign materials for biopharmaceutical clinical manufacturing
Li G, et al.
Vibrational Spectroscopy, 50(1), 152-159 (2009)
Lipophilic chloro-oxo-bis (hydroxamato) vanadium (V) complexes: synthesis methods and structure
Dzyuba V I, et al.
Polyhedron, 180, 114421-114421 (2020)