Merck
Z106089
Sigma-Aldrich
AtmosBag Aldrich®
two-hand, non-sterile, size L, closure type, Tape-seal
Sinónimos:
Anaerobic bag, AtmosBag
About This Item
UNSPSC Code:
41103406
NACRES:
NB.35
size
L
sterility
non-sterile
feature
closure type Tape-seal
W × L × H
51 in. × 58 in. × 25 nL, average inflated dimensions
W × L
51 in. × 58 in. , deflated dimensions
gas volume
520 L
opening diam.
34 in. , 5 ports
General description
Para uso en el laboratorio: La bolsa guante AtmosBag es una cámara de polietileno flexible e inflable con guantes incorporados que le permite trabajar en un entorno completamente aislado y controlado. Es una alternativa portátil y barata a la caja de guantes y es idónea para una variedad de tareas y materiales.
Para muestreo de campo: AtmosBag se desliza sobre la parte superior de latas y tambores para cubrir con gas inerte y aislar los vapores y el polvo durante las operaciones de muestreo. Reduce al mínimo la exposición del trabajador y preserva la integridad del material muestreado a granel. AtmosBag sirve como un laboratorio portátil para la realización de pruebas, investigaciones en las escenas de crímenes y otras aplicaciones en las que se necesita una cámara aislada limpia.
AtmosBag con cierre precintado con cinta adhesiva: La apertura de la AtmosBag está precintada con cinta adhesiva y doblada para conseguir un cierre hermético al gas. Cada AtmosBag se suministra con una tira de cinta adhesiva que puede quitarse.
AtmosBag con cierre de cremallera: La apertura de la AtmosBag está cerrada con una cremallera para conseguir un cierre hermético al gas. La apertura es ligeramente menor que la anchura de la bolsa debido a la anchura de la cremallera. Excelente para aplicaciones que requieren acceso repetido al contenido de la bolsa y para aislamiento de emergencia.
Especificaciones:
  • Elaborado con polietileno robusto con calibre de 0,003 pulgadas que se pule para una buena claridad
  • Las costuras están termoselladas para mayor resistencia y se prueba el inflado para evitar fugas
  • Se proporcionan puertos de entrada para líneas eléctricas, de gas y de vacío
  • AtmosBag no es ignífugo ni está destinado a un contacto prolongado con disolventes, vapores o productos químicos
  • Puede utilizarse en un entorno de argón
  • En cada bolsa hay cinco puertos. Tres a un lado y dos al otro lado de la bolsa
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Optional