Z102598
Aldrich® vacuum-jacketed distilling column
L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
Longitud
300 mm
D.E.
42 mm
Descripción general
Order packing separately.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)