Key Documents
WHAWB120411
QIAcard FTA Elute Indicating Micro (100)
Indicating, one sample area per card, pkg of 100 cards
Sinónimos:
Microtarjetas QIAcard FTA elute
About This Item
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NB.22
manufacturer/tradename
Qiagen WB120411
packaging
pkg of 100 cards
General description
Las tarjetas FTA ofrecen un sistema compacto de conservación a temperatura ambiente que reduce la necesidad de un precioso espacio en el congelador. A diferencia de las tarjetas QIAcard FTA, las tarjetas FTA Elute cuentan con tecnología para la elución acuosa práctica de los ácidos nucleicos.
El formato QIAcard FTA Elute Micro con una zona (volumen por zona 12-40 µl) para recoger, estabilizar, procesar, transportar y archivar muestras de color como la sangre. La tecnología FTA permite la lisis celular por contacto, la estabilización y la protección inmediata de los ácidos nucleicos y la desnaturalización de las proteínas.
Cómoda para protocolos que requieren el análisis y el archivado de muestras en diferentes ubicaciones. Pueden procesarse independientemente muestras diferentes.
Features and Benefits
  • Consta de un colorante rosa que se vuelve blanco cuando se aplica una muestra incolora.
  • Un zona de muestra para la aplicación de un volumen de muestra de hasta 40 μl por tarjeta.
  • Solo tiene que aplicar la muestra a la tarjeta FTA. Las membranas y los orgánulos celulares son lisados y los ácidos nucleicos liberados y atrapados en las fibras de la matriz. Los ácidos nucleicos permanecen inmovilizados y se conservan para su transporte, procesamiento inmediato o almacenamiento prolongado a temperatura ambiente.
  • Dado que los ácidos nucleicos capturados se conservan, las tarjetas FTA facilitan la recolección de muestras en ubicaciones remotas y simplifican el transporte de las muestras.
  • Reenvíe las muestras al laboratorio sin necesidad de una cara manipulación especial o utilización de hielo seco, y procéselas a su conveniencia.
  • Las tarjetas FTA se pueden utilizar con prácticamente cualquier tipo de muestra: sangre, células cultivadas, células bucales, plásmidos y tejido sólido.
  • Los ácidos nucleicos capturados están listos para purificación cuando lo esté usted. La tecnología de FTA Elute permite la práctica elución acuosa de los ácidos nucleicos para los experimentos consecutivos.
Other Notes
Campo de uso: Para uso exclusivo en investigación interna
Legal Information
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Visite la Librería de documentos
Artículos
This page shows downstream applications after genomic DNA purification.
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolos
This page shows genomic DNA purification from sample on FTA elute from Cytiva.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Ver todo