WHA77040001
Whatman® UNISEAL microplate seals
thin cold sealing film, adhesive backing, clear polypropylene
Sinónimos:
Z746827
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
thin cold sealing film, adhesive backing
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 7704-0001
Whatman Article No. 28420886 (US reference)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Prevent spills and contamination.
- Cold seals are self-sticking with inert adhesive.
- Heat seals are available in a clear polyester or aluminum foil.
- Heat seals are for polypropylene microplates only and are applied with heat and pressure.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)