WHA69002504
Whatman® GD/X syringe filters
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
Sinónimos:
Whatman filter, Z286966, syringe filter, syringe filters
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polypropylene housing
esterilidad
sterile
Características
glass fiber prefilter
envase
pk of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 6900-2504
Whatman Article No. 28420553 (US reference)
Diámetro
25 mm
volumen
≤25 mL
tamaño de poro
0.45 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Reduces need for multiple syringe filters by processing three to seven times more sample volume than syringe filters without prefilters
- Female luer lock for leak-free connections
- High-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media
- Eliminates or greatly reduces the need to carry out separate prefiltration step for difficult-to-filter samples
Idoneidad
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)