WHA1950217
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Replacement 210 mL Reservoir, volume 400 mL, diam. 70 mm
Sinónimos:
Whatman filter, Z741213, filter funnel, glass funnel
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass microfiber
Características
Replacement 210 mL Reservoir
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 1950-217
Whatman Article No. 28418636 (US reference)
Diámetro
70 mm
diám. del filtro
70 mm
volumen
400 mL
capacidad
210 mL
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)