WHA1950207
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 115 mL , reservoir, diam. 70 mm
Sinónimos:
Z753238
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass microfiber
envase
pk of 1
fabricante / nombre comercial
Whatman 1950-207
Whatman Article No. 28418634 (US reference)
capacidad
115 mL , reservoir
115 mL
Diámetro
70 mm
diám. del filtro
70 mm
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)