WHA1454917
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 54
sheets, L × W 460 mm × 570 mm, pack of 100
Sinónimos:
Z752770
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose
sheets
Características
Grade 54
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1454-917
Whatman Article No. 28418119 (US reference)
Parámetros
39 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
L × An
460 mm × 570 mm
grosor
185 μm
ceniza
≤0.015%
tamaño de poro
22 μm (Particle retention)
peso básico
92 g/m2
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Higher nominal particle retention rating (22 µm) than comparable Buchner funnel filter papers
- Fast filtration speed (Herzberg filtration speed 39 s)
- High purity (0.015% ash maximum)
- Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
- Hardened to minimize fiber shedding
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)