Documentos clave
WHA1440320
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Sinónimos:
Z752622
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1440-320
Whatman Article No. 28417998 (US reference)
Parámetros
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diámetro
320 mm
grosor
210 μm
ceniza
≤0.007%
tamaño de poro
8 μm (Particle retention)
peso básico
95 g/m2
Categorías relacionadas
Características y beneficios
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)