WHA1113500
Whatman® qualitative filter paper, Grade 113, creped
circles, diam. 500 mm, pack of 100
Sinónimos:
Z752517
About This Item
Productos recomendados
Materiales
circles
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1113-500
Whatman Article No. 28417669 (US reference)
Parámetros
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
9 psi wet burst
Diámetro
500 mm
grosor
420 μm
tamaño de poro
30 μm (Particle retention)
peso básico
125 g/m2
Descripción general
Grade 113: 30 μm (fast, creped filter paper)
Ultra high loading capacity with a particle retention making it ideal for use with coarse or gelatinous precipitates. Fastest flow rate of the qualitative grades. Creped surface. Thickest filter paper in the qualitative range.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)