WHA10331556
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 500 mm, pack of 50
Sinónimos:
Z749524
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose filters (super-refined)
circles
envase
pack of 50
fabricante / nombre comercial
Whatman 10331556
Whatman Article No. 28414456 (US reference)
Parámetros
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diámetro
500 mm
grosor
650 μm
tamaño de poro
20 μm (max.)
peso básico
148 g/m2
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)