Documentos clave
WHA10318493
Whatman® qualitative filter paper, Grade 470
sheets, L × W 460 mm × 570 mm
Sinónimos:
Z749478
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
sheets
Características
Grade 470
envase
pk of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 10318493
Whatman Article No. 28414407 (US reference)
Parámetros
fast flow rate
L × An
460 mm × 570 mm
tamaño de poro
20-30 μm
Descripción general
Grade 470 papers applications sheets.
Características y beneficios
  • Soft surface
  • For gelatinous samples.
  • The absorption of culture media, as blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)