Merck
W470411
Sigma-Aldrich
2-Methoxynaphthalene
≥99%, FG
Sinónimos:
Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.20
Número de FEMA:
4704
Beilstein:
1859408
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
04.074
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
orange blossom; floral; sweet
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥99%
bp
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
orange blossom; floral; sweet
cadena SMILES
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
Clave InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)