W419001
L-Ornithine hydrochloride
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, (S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride, L-Ornithine monohydrochloride
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
245 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green
cadena SMILES
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Clave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Subchronic tolerance trials of graded oral supplementation with ornithine hydrochloride or citrulline in healthy adults.: This research examines the safety and tolerance of varying doses of L-ornithine hydrochloride in healthy adults. The findings indicate that L-ornithine hydrochloride is well-tolerated at different dosage levels, making it a viable supplement for various applications (Miura et al., 2023).
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?