Merck
W376302
Sigma-Aldrich
Dihydrojasmone
≥98%, stabilized, FG
Sinónimos:
3-Methyl-2-pentyl-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
166.26
Número de FEMA:
3763
Beilstein:
1906471
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.140
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥98%
contiene
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
120-121 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fresh; jasmine; floral; fruity
cadena SMILES
CCCCCC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)