Merck
W374800
Sigma-Aldrich
L-Menthyl lactate
≥97%, FG
Sinónimos:
Laevo-menthyl lactate, [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2-hydroxypropanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24O3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.33
Número de FEMA:
3748
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.551
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
actividad óptica
[α]20/D -81°, c = 5 in ethanol
bp
142 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-47 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
mild; cooling
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,11+,12-/m1/s1
Clave InChI
UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
Descripción general
L-Menthyllactate is a flavoring ingredient with a slight minty odor and earthy taste. It provides a long-lasting cooling effect in the mouth. The ingredient has alsobeen proposed as a cosmetic fragrance ingredient .
Aplicación
L-Menthyllactate is used as a cooling ingredient with a pleasant and long-lastingcooling effect in products like toothpaste mints and chewing gum. (2)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chemistry and technology of flavours and fragrances
David R
Chemistry and Technology of Flavors and Fragrances. (2009)
Peng Bai et al.
Nature medicine, 25(8), 1266-1273 (2019-07-10)
The ability to safely control transgene expression with simple synthetic gene switches is critical for effective gene- and cell-based therapies. In the present study, the signaling pathway controlled by human transient receptor potential (TRP) melastatin 8 (hTRPM8), a TRP channel