Merck
W363200
Sigma-Aldrich
Phenethyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Sinónimos:
rose butanoate, Benzyl carbinyl ethyl methyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
206.28
Número de FEMA:
3632
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10883
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.538
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; floral; waxy; fruity; sweet
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
densidad
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; floral; waxy; fruity; sweet
cadena SMILES
CCC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11H,3,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
KVKKTLBBYFABAZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)