W359020
δ-Tetradecalactone
natural, 98%, FG
Sinónimos:
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
(Coconut oil)
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
coconut
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; waxy
cadena SMILES
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?