Merck
W354309
Sigma-Aldrich
Ethylene brassylate
≥95%, FG
Sinónimos:
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26O4
Número de CAS:
Peso molecular:
270.36
Número de FEMA:
3543
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10571
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.533
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
bp
138-142 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
floral; sweet
cadena SMILES
O=C1CCCCCCCCCCCC(=O)OCCO1
InChI
1S/C15H26O4/c16-14-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15(17)19-13-12-18-14/h1-13H2
Clave InChI
XRHCAGNSDHCHFJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethylene brassylate is macrocylic compound mainly used as a fragrance ingredient for its musk-like odor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
RIFM fragrance ingredient safety assessment, ethylene brassylate, CAS Registry Number 105-95-3.
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 97, S192-S200 (2016)
Flavoring Ingredients Classified As GRAS By the Flavor Extract Manufacturers Association.
Source Book of Flavors, 655-670 (1995)
Fragrance material review on ethylene brassylate.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S174-S182 (2011)
A toxicological and dermatological assessment of macrocyclic lactone and lactide derivatives when used as fragrance ingredients.
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S219-S241 (2011)
Aline Vieille-Petit et al.
Skin pharmacology and physiology, 28(2), 57-64 (2014-09-18)
Percutaneous penetration of urea in vivo in man has been documented. If urea can penetrate the skin, it may also move laterally. Lateral spreading of topical substances leads to unpredictable penetration dynamics and increased skin surface area exposure. The ability