W338907
Safranal
≥90%, stabilized
Sinónimos:
2,3-Dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥90%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
70 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
medicinal; herbaceous; woody; spicy; phenolic
cadena SMILES
CC1=C(C=O)C(C)(C)CC=C1
InChI
1S/C10H14O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5,7H,6H2,1-3H3
Clave InChI
SGAWOGXMMPSZPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Proteomic and molecular analyses to understand the promotive effect of safranal on soybean growth under salt stress.: This study investigates the role of safranal in enhancing soybean growth under saline conditions through a proteomic and molecular lens, potentially offering insights into stress resistance mechanisms in crops (Kausar et al., 2024).
- Investigation of the effect of safranal and crocin pre-treatment on hepatic injury induced by infrarenal aortic occlusion.: The study evaluates the protective effects of safranal and crocin on liver injury in an experimental model, highlighting their potential therapeutic benefits (Ozkececi et al., 2016).
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?