W335908
2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Sinónimos:
DL-2-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester
About This Item
Halal
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; green; waxy; fruity; sweet
cadena SMILES
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?