Merck
W316700
Sigma-Aldrich
δ-Hexalactone
≥98%, FG
Sinónimos:
δ-Caprolactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Número de FEMA:
3167
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
10.01
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
coconut; creamy; fruity
grado:
FG
Halal
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
descripción
GMO - Free
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fruity
cadena SMILES
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)