Merck
W310162
Sigma-Aldrich
Valeric acid
natural, ≥98%, FG
Sinónimos:
n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número de FEMA:
3101
Beilstein:
969454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
08.007
NACRES:
NA.21
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
0.15 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
temp. de autoignición
707 °F
lim. expl.
7.6 %
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
densidad
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cheese; acidic; sour
cadena SMILES
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eilhann E Kwon et al.
Environmental research, 183, 109199-109199 (2020-02-07)
In this study, it is introduced a sustainable synthetic route of alkyl esters, considered value-added industrial chemicals and fuels, from volatile fatty acids (VFAs) that can potentially be generated from organic waste. In the presence of a porous carbon material
Lulu Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(6), 1666-1677 (2020-01-21)
A potent unpleasant aroma presenting a pickle-like off-odor in Moutai-aroma type Baijiu was studied by comparative aroma extract dilution analysis (AEDA). Two Moutai-aroma type Baijiu samples, one having no off-odor (A) and the other one presenting pickle-like off-odor (B), were