Merck
W292155
Sigma-Aldrich
Potassium sorbate
≥99%, FG
Sinónimos:
Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCH=CHCOOK
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número de FEMA:
2921
Beilstein:
5357554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número E:
E 202
NACRES:
NA.21
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥99%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Clave InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)