Merck
W285609
Sigma-Aldrich
α-felandreno
≥75%, stabilized
Sinónimos:
2-metil-5-(1-metiletil)-1,3-ciclohexadieno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
FEMA Number:
2856
EC Number:
Council of Europe no.:
2117
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
1.006
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic
Quality Level
grade
Halal
Kosher
reg. compliance
FDA 21 CFR 172.515
assay
≥75%
optical activity
[α]20/D −139 to −110°, neat
contains
alpha-tocopherol as additive
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
spicy; woody
SMILES string
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
InChI key
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • ¿Verde significa limpio? Emisiones orgánicas volátiles de productos de limpieza comunes en comparación con los ecológicos: en esta investigación se comparan las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) de los productos de limpieza convencionales y de los verdes, identificando el a-felandreno como un componente común. Los resultados destacan el impacto medioambiental de los productos ecológicos y su eficacia (Harding-Smith et al., 2024).
  • La transcriptómica basada en ARN-Seq y el análisis cuantitativo GC-MS revelan mecanismos antifúngicos del aceite esencial de Clausena lansium (Lour.) Semillas de Skeels contra Candida albicans: en el estudio se utilizan ARN-Seq y GC-MS para investigar las propiedades antifúngicas del aceite esencial de Clausena lansium, que contiene a-felandreno, contra Candida albicans, proporcionando información sobre sus posibles aplicaciones terapéuticas (Ma et al., 2023).
  • Desvelando los compuestos nefroprotectores anticolera y diabéticos activos del aceite esencial Maqian: estudio de dinámica computacional y molecular: en este estudio se identifica el a-felandreno como un compuesto activo en el aceite esencial Maqian con efectos anticolera y renoprotectores, lo que sugiere su potencial para tratar el cólera y proteger contra el daño renal diabético (Dahab et al., 2023).
  • Respuestas electrofisiológicas y de comportamiento de Batocera horsfieldi Hope a volátiles de Pistacia chinensis Bunge: en esta investigación se examinan las respuestas de Batocera horsfieldi a volátiles, incluido el a-felandreno, de Pistacia chinensis. Los resultados tienen implicaciones para las estrategias de manejo de plagas utilizando volátiles naturales (Fan et al., 2023).
Disclaimer
Para I+D y uso alimentario fuera de la UE. No para venta al por menor.
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Gökalp İşcan et al.
Chemistry & biodiversity, 9(8), 1525-1532 (2012-08-18)
Terpene derivatives converted by microbial biotransformation constitute an important resource for natural pharmaceutical, fragrance, and aroma substances. In the present study, the monoterpene α-phellandrene was biotransformed by 16 different strains of microorganisms (bacteria, fungi, and yeasts). The transformation metabolites were
M Miyazawa et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(7), 2893-2895 (2000-07-18)
gamma-Terpinene was mixed in artificial diet at a concentration of 1 mg/g of diet, and the diet was fed to the last instar larvae of common cutworm (Spodoptera litura). Metabolites were recovered from frass and analyzed spectroscopically. gamma-Terpinene was transformed
Huai-sheng Hu et al.
Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese medicinal materials, 32(1), 67-70 (2009-05-19)
The chemical constituents and antimicrobial activity of the essential oil from Acanthopanax brachypus were studied. The essential oil was extracted from the stem of A. brachypus by steam distillation, and its antimicrobial activity was tested in vitro. The chemical constituents
Kazuhiro Okamoto et al.
Organic letters, 10(19), 4387-4389 (2008-09-06)
Chiral dienes possessing the bicyclo[2.2.2]octadiene framework were prepared readily through the [4 + 2] cycloaddition of ( R)-alpha-phellandrene with methyl propiolate as the key step. Diene 9, substituted with a tertiary alcohol on one of the two double bonds, is
S Foss et al.
Systematic and applied microbiology, 21(2), 237-244 (1998-08-15)
Four pseudomonad strains 51Men, 54Pin, 62Car and 65Phen were recently isolated on the monoterpenes (+)-menthene, alpha-pinene, 2-carene and alpha-phellandrene as sole carbon source and nitrate as electron acceptor. These bacteria were characterised. The motile, mesophilic, Gram-negative rods had a strictly
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene