Merck
W261718
Sigma-Aldrich
Lauryl alcohol
≥98%, FG
Sinónimos:
1-Dodecanol, Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11OH
Número de CAS:
Peso molecular:
186.33
Número de FEMA:
2617
Beilstein:
1738860
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39020229
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.008
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
7.4 (vs air)
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
solid or liquid
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
4 %
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
densidad
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
coconut; fatty; honey; earthy; soapy
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Lauryl alcohol occurs naturally in apples[1] and coriander.[2] It is one of the main volatile constituents of blue crabmeat processing byproduct.[3]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile Compounds Profile during Storage of Ionathan, Starkrimson and Golden Delicious Apple Varieties
Muresan EA, et al.
Bulletin UASVM Food Science and Technology, 71, 2-2 (2014)
Analyses of the volatile oil constituents of Landolphia owariensis p. Beauv.
Saini S.
International journal of educational research, 2(2) (2016)
Volatile Components in Blue Crab (Callinectes sapidus) Meat and Processing By?Product.
Chung HY & Cadwallader KR.
Journal of Food Science, 58(6), 1203-1207 (1993)
Kun Liu et al.
Journal of chromatography. A, 1227, 96-104 (2012-01-24)
Seven crosslinking monomers, i.e., 1,3-butanediol dimethacrylate (1,3-BDDMA), 1,4-butanediol dimethacrylate (1,4-BDDMA), neopentyl glycol dimethacrylate (NPGDMA), 1,5-pentanediol dimethacrylate (1,5-PDDMA), 1,6-hexanediol dimethacrylate (1,6-HDDMA), 1,10-decanediol dimethacrylate (1,10-DDDMA), and 1,12-dodecanediol dimethacrylate (1,12-DoDDMA), were used to synthesize highly cross-linked monolithic capillary columns for reversed-phase liquid chromatography
Samuel D Banister et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(12), 3622-3626 (2011-05-11)
A series of N-substituted 4-azahexacyclo[5.4.1.0(2,6).0(3,10).0(5,9).0(8,11)]dodecan-3-ols incorporating the respective arylalkyl subunits from several known sigma (σ) receptor ligands were synthesized and evaluated for their affinity against σ receptors and dopamine receptors. The hybrid trishomocubane-derived ligands (4-6) showed good selectivity for σ(1)