Merck
W256706
Sigma-Aldrich
Alcohol hexílico
FCC, FG
Sinónimos:
1-Hexanol, Alcohol hexílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
102.17
Número de FEMA:
2567
Beilstein:
969167
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.005
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
4.5 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 25.6 °C)
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
559 °F
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
densidad
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
alcohol; green; herbaceous; woody; ethereal; fruity; sweet
cadena SMILES
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Purificación, caracterización y modificación química de la enzima fibrinolítica de Bacillus velezensis SN-14: este estudio profundiza en la bioquímica de una enzima fibrinolítica derivada de Bacillus velezensis, detallando cómo se utiliza el alcohol hexílico en su proceso de purificación. Esta enzima tiene posibles aplicaciones terapéuticas para mejorar el flujo sanguíneo y prevenir coagulopatías (Lu et al., 2021).
  • Mejora de la actividad mediante inmovilización de la lipasa mediada por CO2 supercrítico en la espuma mesocelular para la preparación de laurato de hexilo: esta investigación demuestra el uso de alcohol hexílico en reacciones enzimáticas facilitadas por el CO2 supercrítico. Subraya el potencial del alcohol hexílico en aplicaciones biotecnológicas, en particular en la inmovilización enzimática para la síntesis industrial (Yadav & Varghese, 2020).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Justin T Mohr et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(12), 4172-4176 (2005-06-10)
The polyhydroxyalkanes 1,6,11,16-hexadecanetetraol (1) and 2,7,12,17-octadecanetetraol (2) were synthesized utilizing the thiophene ring as a scaffold to affix the hydroxyalkyl chains by lithiation of the acidic alpha-hydrogens and subsequent desulfurization. Both compounds exhibited significant anesthetic potency, individually and in additivity
Mir Ali Farajzadeh et al.
Analytica chimica acta, 713, 70-78 (2011-12-28)
In the present work a new, simple, rapid and environmentally friendly dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method has been developed for extraction/preconcentration of some triazole pesticides in aqueous samples and in grape juice. The extract was analyzed with gas chromatography-flame ionization
Zhisong Lu et al.
Nanotechnology, 22(15), 155604-155604 (2011-03-11)
With advances of quantum dots (QDs) in bioimaging applications, various materials have been used to coat QDs to reduce their nanotoxicity; however, the coating could introduce new toxic sources and quench the fluorescence in bioimaging applications. In this work, ZrO₂
Yasumasa Dekishima et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(30), 11399-11401 (2011-06-29)
An Escherichia coli strain was engineered to synthesize 1-hexanol from glucose by extending the coenzyme A (CoA)-dependent 1-butanol synthesis reaction sequence catalyzed by exogenous enzymes. The C4-acyl-CoA intermediates were first synthesized via acetyl-CoA acetyltransferase (AtoB), 3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase (Hbd), crotonase (Crt)
Carolina Aubery et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(6), 1779-1789 (2013-01-12)
Phase behavior, dynamics, and structure of W/O microemulsions of the system aqueous solution/Synperonic 13_6.5/1-hexanol/isooctane were studied, with the goal of determining their effect on Mn-Zn ferrite nanoparticle formation, kinetics and characteristics. Microemulsion structure and dynamics were studied systematically by conductivity