Merck
W246719
Sigma-Aldrich
Eugenol
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Sinónimos:
2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
About This Item
Fórmula lineal:
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número de FEMA:
2467
Beilstein:
1366759
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
171
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
4.003
NACRES:
NA.21
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
composición
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
eugenol
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
clove; woody; spicy; sweet
cadena SMILES
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Clave InChI
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... UGT1A4(54657)
Descripción general
Eugenol is one of the key volatile constituents of cinnamon and clove oils.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Aplicación
  • Methoxyeugenol Protects Against Lung Inflammation and Suppresses Neutrophil Extracellular Trap Formation in an LPS-Induced Acute Lung Injury Model.: This research highlights the protective effects of methoxyeugenol against lung inflammation and its potential to suppress neutrophil extracellular trap formation, indicating its therapeutic potential in inflammatory conditions (Antunes et al., 2022) (Antunes et al., 2022).
  • Methoxyeugenol regulates the p53/p21 pathway and suppresses human endometrial cancer cell proliferation.: This research uncovers the ability of methoxyeugenol to regulate the p53/p21 pathway and inhibit the proliferation of human endometrial cancer cells, indicating its potential as an anticancer agent (Costa et al., 2021) (Costa et al., 2021).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Anthelmintic activity of essential oil of Ocimum sanctum and eugenol.
Asha MK, et al.
Fitoterapia, 72(6), 669-670 (2001)
Historical overview of the cinnamon industry
Wijesekera RO
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(1), 1-30 (1977)
Fungicidal activity of essential oils of Cinnamomum zeylanicum (L.) and Syzygium aromaticum (L.) Merr et LM Perry against crown rot and anthracnose pathogens isolated from banana
Ranasinghe L, et al
Letters in Applied Microbiology, 35(3), 208-211 (2002)
Bhavini Shah et al.
International journal of food microbiology, 161(1), 53-59 (2012-12-25)
There has been great interest in intervention strategies based on plant essential oils to control pathogens such as Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes (Lm). However, the poor solubility of essential oils in water makes it difficult to disperse evenly
Katharina Bücher et al.
Clinical oral investigations, 19(7), 1653-1662 (2014-12-31)
This retrospective study analyzed restoration survival of composite fillings in children with at high caries risk in relation to age, sex, operator, tooth type, filling extension, and material used. Among 667 children treated in 2004-2012 in a university setting without