Merck
W246107
Sigma-Aldrich
Ethyl 10-undecenoate
≥97%, FG
Sinónimos:
Ethyl undecylenate, Ethyl 10-undecenoate
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
212.33
Número de FEMA:
2461
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2102
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.237
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
densidad
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
creamy; fatty; fruity; waxy; soapy
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Clave InChI
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 10-undecenoate is a volatile organic compound that is reported to form during the thermal oxidative decomposition of linolenates.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effect of heating temperature and time on the volatile oxidative decomposition of linolenate.
Lomanno SS & Nawar WW
Journal of Food Science, 47(3), 744-746 (1982)
The autoxidation of linoleates at elevated temperatures.
Henderson SK, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 57(12), 409-413 (1980)