W230502
Citral dimethyl acetal
≥90%
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal dimethyl acetal
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
6.8 (vs air)
presión de vapor
9 mmHg ( 102.7 °C)
descripción
mixture of cis and trans
Ensayo
≥90%
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
105-106 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; lemon; lime; citrus
cadena SMILES
COC(OC)\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-12(13-4)14-5/h7,9,12H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
Clave InChI
ZSKAJFSSXURRGL-PKNBQFBNSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?