W213519
Benzyl acetate
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
presión de vapor
23 mmHg ( 110 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
862 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
fruity; floral; sweet
cadena SMILES
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?