W206903
Isoamyl formate
≥97%, FG
Sinónimos:
Isopentyl formate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
presión de vapor
10 mmHg ( 17.1 °C)
Ensayo
≥97%
lim. expl.
8 %
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; fruity
cadena SMILES
[H]C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XKYICAQFSCFURC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?