W205001
Ambrette seed absolute
FG
Sinónimos:
Hibiscus abelmoschus l. seed absolute
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2050
nº del Consejo Europeo:
228n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
origen biológico
Hibiscus abelmoschus
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
298 °C/755 mmHg (lit.)
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
musty; woody; tobacco
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?