Merck
W200712
Sigma-Aldrich
Triacetin
greener alternative
≥99%, natural (US), FG
Sinónimos:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.20
Número de FEMA:
2007
Beilstein:
1792353
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número E:
E 1518
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
clean; creamy
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
origen biológico:
botanical
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
7.52 (vs air)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
809 °F
lim. expl.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
clean; creamy
cadena SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)