TRD3D0057
P-LENE 4 polypropylene 3D printing filament
black hole, diam. 1.75 mm
About This Item
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
peso
750 geach
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
Descripción general
- Pure PolyPropylene, keeps up to 95% of the characteristics of an injection molded part.
- Very high mechanical strength and toughness, wear proof and resistant to chemicals.
- Developed specifically for 3d printing: easy to use and an odourless composition.
Material Properties
- Density: 0.9 g/cm3
- H.D.T: 62 °C
- Vicat softening temperature: 107 °C
- Melting point: 132 °C
Aplicación
- Extruder (nozzle) temperature: 245 +/-10 °C
- Bed temperature: 100 +/-10 °C
- Print speed: 60 - 80 mm/s
- Fan: 50-100 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: LENEPATE
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)