TRD3D0032
UV729 ASA 3D Printing Filament
black hole, diam. 1.75 mm
About This Item
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
peso
1 kgeach
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
- Developed specifically for outdoor applications; UV 729 can withstand sunlight
- Exceptional mechanical resistance
- Matte finish.
- The surface finish allows easier manipulation post processing
- Prints like an ABS, heated bed or enclosed chamber recommended
Material Properties
- Density: 1.08 g/cm3
- Tensile strengh at yield: 410 kg/cm2
- Flexural modulus: 19500 kg/cm2
- IZOD impact strength at 23 °C: 45 kg cm/cm
- IZOD impact strength at -30 °C: 6 kg cm/cm
- Heat deflection: 96 °C
- Vicat softening temperature: 94 °C
Aplicación
- Extruder (nozzle) temperature: 245 +/-10 °C
- Bed temperature: 100 +/-10 °C
- Print speed: 60-70 mm/s
- Fan: 0-20 %
- Minimum nozzle diameter: 0.4 mm
- Plate materials: glass with glue, kapton tape, etc.
Application Notes:
- Heated bed or enclosed chamber recommended
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)