Documentos clave
THS04139
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Pd black
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 04139
Diámetro
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)