THS01116
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
Raney cobalt
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01116
Diámetro
4 mm
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)