Documentos clave
TEM-G1500HHCU
Sigma-Aldrich
1500 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 15
Sinónimos:
HEXAGONAL MESH 1500#, 15/VIAL
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
envase
vial of 15
Descripción general
High Mesh Value Standard Hexagonal Mesh Grids: Copper Grid, 1500 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 16.5 μm, hole ~10.5μm, bar ~6μm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)