TEM-CFT400CUUL
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 400 mesh, box of 50
Sinónimos:
CARBON THIN BAR SQUARE MESH - CU 400 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Productos recomendados
envase
box of 50
tamaño
400 mesh
Categorías relacionadas
Descripción general
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 400 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)