Merck
T56308
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl chloride
97%
Sinónimos:
α,2,6-Trichlorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
195.47
Beilstein:
472282
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
bp
117-119 °C/14 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clave InChI
LBOBESSDSGODDD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
I Chu et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 19(2), 183-191 (1984-03-01)
Groups of 10 male and 10 female rats were fed alpha,alpha,alpha-, alpha,2,6- or 2,3,6- trichlorotoluene (TCT) in their diet at 0, 0.5, 5.0, 50 or 500 ppm for 28 days. Growth rate and food consumption were not affected by treatment.